Få mere at vide
N-3-Piperidinylcarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-3-Piperidinylcarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 172603-05-3 |
| Molekylær formel | C10H20N2O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-(N-Boc-amino)piperidine, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)piperidine, Piperidin-3-ylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl Piperidin-3-ylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-5-4-6-11-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-piperidin-3-ylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.28 |
| Formel vægt | 200.1525 |