Få mere at vide
N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morfolinyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30424171
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30424171 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30424171 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP38480025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
CAS 874340-08-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C21 H22 F N3 O4
Mængde 25 mg
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','2-[(2R)-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(2R)-3-[[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-hydroxypropyl]-1,3-isoindolinedione, N-(3-Phthalimido-2-(R)-hydroxypropyl)-3-fluoro-4-(morpholinyl)aniline
InChI formel InChI=1S/C21H22FN3O4/c22-18-11-14(5-6-19(18)24-7-9-29-10-8-24)23-12-15(26)13-25-20(27)16-3-1-2-4-17(16)21(25)28/h1-6,11,15,23,26H,7-10,12-13H2/t15-/m1/s1
SMIL O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN3C(=O)c4ccccc4C3=O
IUPAC navn 2-[(2R)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylanilino)-2-hydroxypropyl]isoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 399.42
Formel vægt 399.1594
Procent renhed >95