missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(3-Phenylpropionyl)glycine, TRC

Artikelnummer. 30416012
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416012 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416012 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP336210500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(3-Phenylpropionyl)glycine
CAS 56613-60-6
Molekylær formel C11 H13 N O3
Mængde 500 mg
Synonym Glycine','N-(1-oxo-3-phenylpropyl)-, N-(1-Oxo-3-phenylpropyl)glycine, (3-Phenyl-propionylamino)-acetic acid, (3-Phenylpropionyl)glycine, 2-(3-Phenylpropanamido)acetic acid, N-(3-Phenylpropanoyl)glycine, N-(3-Phenylpropionyl)glycine, [(3-Phenylpropionyl)amino]acetic acid
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3/c13-10(6-7-12-8-11(14)15)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,12H,6-8H2,(H,14,15)
SMIL OC(=O)CNCCC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-[(3-oxo-3-phenylpropyl)amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 207.23
Formel vægt 207.0895
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.