Få mere at vide
N-(3-Phenylpropionyl)glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Phenylpropionyl)glycine |
| CAS | 56613-60-6 |
| Molekylær formel | C11 H13 N O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Glycine','N-(1-oxo-3-phenylpropyl)-, N-(1-Oxo-3-phenylpropyl)glycine, (3-Phenyl-propionylamino)-acetic acid, (3-Phenylpropionyl)glycine, 2-(3-Phenylpropanamido)acetic acid, N-(3-Phenylpropanoyl)glycine, N-(3-Phenylpropionyl)glycine, [(3-Phenylpropionyl)amino]acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c13-10(6-7-12-8-11(14)15)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,12H,6-8H2,(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)CNCCC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-[(3-oxo-3-phenylpropyl)amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.23 |
| Formel vægt | 207.0895 |