missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(3-Morpholinopropyl) Gefitinib, TRC

Artikelnummer. 30136572
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136572 100 mg
17981235 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136572 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM725210100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1502829-45-9
Molekylær formel C29 H37 Cl F N5 O4
Molekylvægt (g/mol) 574.087
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]-4-quinazolinamine, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]quinazolin-4-amine
IUPAC navn N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)-N-(3-morpholin-4-ylpropyl)quinazolin-4-amine
SMIL COc1cc2ncnc(N(CCCN3CCOCC3)c4ccc(F)c(Cl)c4)c2cc1OCCCN5CCOCC5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]quinazolin-4-amine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C29H37ClFN5O4/c1-37-27-20-26-23(19-28(27)40-13-3-7-35-11-16-39-17-12-35)29(33-21-32-26)36(22-4-5-25(31)24(30)18-22)8-2-6-34-9-14-38-15-10-34/h4-5,18-21H,2-3,6-17H2,1H3
Formel vægt 573.252
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.