Få mere at vide
N-[3-(Methylthio)propyl]-glycin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30483183
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483183 500 mg
30481228 250 mg
30481791 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM361310500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2502998-73-2
Molekylær formel C6H13NO2S . HCl
Molekylvægt (g/mol) 199.7
Synonym (3-(Methylthio)propyl)glycine Hydrochloride
IUPAC navn 2-(3-methylsulfanylpropylamino)eddikesyre; hydrochlorid
SMIL Cl.CSCCCNCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3-(Methylthio)propyl]-glycine Hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10-4-2-3-7-5-6(8)9;/h7H,2-5H2,1H3,(H,8,9);1H
Formel vægt 199.0434