missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[3-(Methylthio)-1-oxopropyl]glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-(Methylthio)-1-oxopropyl]glycine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-11-3-2-5(8)7-4-6(9)10/h2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vægt | 177.046 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?