missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(3-Methylbutyryl)glycine-2,2-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Methylbutanoyl)glycine-2,2-d2 |
| CAS | 1219795-09-1 |
| Molekylær formel | C7 2H2 H11 N O3 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | N-(3-Methyl-1-oxobutyl)glycine-2,2-d2, Isovalerylglycine-d2, N-Isovaleroylglycine-d2, N-Isovalerylglycine-d2, N-(3-Methylbutanoyl)glycine-2,2-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(9)8-4-7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/i4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(NC(=O)CC(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-(3-methylbutanoylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.2 |
| Formel vægt | 161.1021 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?