Få mere at vide
N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050937
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050937 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050937 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0586.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride
CAS 5321-61-9
Analyt- eller komponentnavne N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 N2 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H18N2.2ClH/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-14-7-5-13-6-8-14;;/h2-4,9,13H,5-8,10H2,1H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCNCC2)c1
IUPAC navn 1-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 263.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 262.1004 g/mol