Få mere at vide
N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride |
| CAS | 5321-61-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H18 N2 . 2 Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-(3-Methylbenzyl)piperazine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2.2ClH/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-14-7-5-13-6-8-14;;/h2-4,9,13H,5-8,10H2,1H3;2*1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCNCC2)c1 |
| Vis mere |