Få mere at vide
N-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoretoxy)-2-pyridinyl]methyl Lansoprazol, TRC
Artikelnummer. 30470538
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470538 100 mg
30466037 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30470538 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM331010100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1083100-26-8
Molekylær formel C25H22F6N4O3S
Molekylvægt (g/mol) 572.52
Synonym 1-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Impurity
IUPAC navn 1-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoretoxy)pyridin-2-yl]methyl]-2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]benzimidazol
SMIL Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3n2Cc4nccc(OCC(F)(F)F)c4C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl Lansoprazole
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H22F6N4O3S/c1-15-18(32-9-7-21(15)37-13-24(26,27)28)11-35-20-6-4-3-5-17(20)34-23(35)39(36)12-19-16(2)22(8-10-33-19)38-14-25(29,30)31/h3-10H,11-14H2,1-2H3
Formel vægt 572.1317