Få mere at vide
N-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl Lansoprazole Sulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl Lansoprazole Sulfide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22F6N4O2S/c1-15-18(32-9-7-21(15)36-13-24(26,27)28)11-35-20-6-4-3-5-17(20)34-23(35)38-12-19-16(2)22(8-10-33-19)37-14-25(29,30)31/h3-10H,11-14H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 556.1368 |