missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(3-Methoxyphenyl)prop-2-enamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-(3-Methoxyphenyl)prop-2-enamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Acrylanisidide |
| CAS | 17208-99-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | m-Acrylanisidide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H11 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Propenamide, N-(3-methoxyphenyl)-, m-Acrylanisidide (8CI), N-(3-Methoxyphenyl)-2-propenamide, N-(3-Methoxyphenyl)acrylamide, N-(3-Methoxyphenyl)prop-2-enamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-3-10(12)11-8-5-4-6-9(7-8)13-2/h3-7H,1H2,2H3,(H,11,12) |
| SMIL | COc1cccc(NC(=O)C=C)c1 |
| IUPAC navn | N-(3-methoxyphenyl)prop-2-enamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?