Få mere at vide
N-(3-Mercapto-2-methylpropanoyl)glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Mercapto-2-methylpropanoyl)glycine |
| CAS | 89021-98-7 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(3-11)6(10)7-2-5(8)9/h4,11H,2-3H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9) |
| SMIL | CC(CS)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[(2-methyl-3-sulfanylpropanoyl)amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.22 |
| Formel vægt | 177.046 |