missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(3-Mercapto-2-methylpropanoyl)glycine, TRC

Artikelnummer. 30465816
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465816 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465816 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2540005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(3-Mercapto-2-methylpropanoyl)glycine
CAS 89021-98-7
Molekylær formel C6 H11 N O3 S
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(3-11)6(10)7-2-5(8)9/h4,11H,2-3H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)
SMIL CC(CS)C(=O)NCC(=O)O
IUPAC navn 2-[(2-methyl-3-sulfanylpropanoyl)amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 177.22
Formel vægt 177.046
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.