Få mere at vide
N-(3-Mercapto-2-methylpropanoyl)glycine-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Mercapto-2-methylpropanoyl)glycine-d5 |
| CAS | 1184993-97-2 |
| Molekylær formel | C6 2H5 H6 N O3 S |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(3-11)6(10)7-2-5(8)9/h4,11H,2-3H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)/i1D3,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)NCC(=O)O)C([2H])([2H])S |
| IUPAC navn | 2-[[3,3,3-trideuterio-2-[dideuterio(sulfanyl)methyl]propanoyl]amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.25 |
| Formel vægt | 182.0773 |