Få mere at vide
N-(3-Isopropylamino-2-hydroxypropyl) Pindolol-d14, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Isopropylamino-2-hydroxypropyl) Pindolol-d14 |
| CAS | 1246815-15-5 |
| Molekylær formel | C11 H12 N2 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl-d7)amino]propoxy]-alpha-[[(1-methylethyl-d7)amino]methyl]-1H-indole-1-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-5-9(13)8(7(14)3-4-12)11(16)6(2)10(5)15/h5-6H,3,13H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1C(=O)C(C)C(=O)C(=C1N)C(=O)CC#N |
| IUPAC navn | 3-(2-amino-3,5-dimethyl-4,6-dioxocyclohexen-1-yl)-3-oxopropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.225 |
| Formel vægt | 220.085 |