Få mere at vide
N-(3-Indolylacetyl)glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Indolylacetyl)glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O3/c15-11(14-7-12(16)17)5-8-6-13-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,6,13H,5,7H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 232.0848 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |