Få mere at vide
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimid, 98%
Artikelnummer. 11331617
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331617 50 g 50g
11321617 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04507.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 883-44-3 | C11H11NO3 | 205,213 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 883-44-3
Molekylær formel C11H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 205.213
MDL nummer MFCD00023097
InChI nøgle BSMILTTURCQDGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-hydroxypropyl phthalimide, 2-3-hydroxypropyl isoindoline-1,3-dione, n-3-hydroxypropyl-phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-hydroxypropyl, 3-phthalimido-1-propanol, 2-3-hydroxypropyl isoindole-1,3-dione, 2-3-hydroxypropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3-phthalimidopropanol, 3-phthalimidylpropanol, acmc-209qsg
PubChem CID 70160
IUPAC navn 2-(3-hydroxypropyl)isoindol-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Smeltepunkt 75 °C til 80 °C
Mængde 50 g
Beilstein 158489
Formel vægt 205.22
Procent renhed 98%