Få mere at vide
N-(3-Hydroxyphenyl)maleimid, TRC
Artikelnummer. 30406240
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406240 50 mg
30392962 200 mg
30406087 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH58709050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63381-38-4
Molekylær formel C10H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.17
Synonym 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(3-hydroxyphenyl)- (9CI, ACI), 1-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), 1-(3-Hydroxyphenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, m-Maleimidophenol, N-(3-Hydroxyphenyl)maleimide, N-(m-Hydroxyphenyl)maleimide
IUPAC navn 1-(3-hydroxyphenyl)pyrrol-2,5-dion
SMIL Oc1cccc(c1)N2C(=O)C=CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Hydroxyphenyl)maleimide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H7NO3/c12-8-3-1-2-7(6-8)11-9(13)4-5-10(11)14/h1-6,12H
Formel vægt 189.0426