Få mere at vide
N-(3-Hydroxyphenyl)acetamid (3-acetamidophenol), Mikromol™
Artikelnummer. 17981756
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17981756 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17981756 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0042.160025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-(3-Hydroxyphenyl)acetamid (3-Acetamidophenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide
CAS 621-42-1
Analyt- eller komponentnavne N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetamide, N-(3-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 3'-hydroxy- (7CI,8CI), N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide, 3-(Acetylamino)-1-hydroxybenzene, 3-(Acetylamino)phenol, 3-Acetamidophenol, 3'-Hydroxyacetanilide, BS 479, BS 749, Metacetamol, Metalid, N-Acetyl-3-hydroxyaniline, N-Acetyl-m-aminophenol, NSC 3990, Pedituss, Pyrapap, Rystal, m-(Acetylamino)phenol, m-Acetamidophenol, m-Hydroxyacetanilide
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
SMIL CC(=O)Nc1cccc(O)c1
IUPAC navn N-(3-hydroxyphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 151.1626
Mængde 25 mg
Formel vægt 151,0633 g/mol