Få mere at vide
N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide, ≥90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10324292
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10324292 1 g 1g
10082124 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10324292 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00187DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 86847-64-5
Molekylær formel C11H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 206.245
MDL nummer MFCD01830170
InChI nøgle ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-formylpyridin-2-yl pivalamide, n-3-formyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine-3-carboxaldehyde, 2-pivalylamino-pyridine-3-carboxyaldehyde, n-3-formyl-2-pyridinyl pivalamide, n-3-formyl 2-pyridyl-2,2-dimethylpropanamide, pubchem16526, acmc-20akc5
PubChem CID 736837
IUPAC navn N-(3-formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
SMIL CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Amber glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 206.24
Procent renhed 90%