missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[3-Fluoro-4-[6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-3-pyridinyl]phenyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30408384
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408384 10 mg
30395215 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408384 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59363510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[3-Fluoro-4-[6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-3-pyridinyl]phenyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 1220910-89-3
Molekylær formel C21H17FN6O2
Mængde 10 mg
Synonym Tedizolid Impurity 68
InChI formel InChI=1S/C21H17FN6O2/c1-28-26-20(25-27-28)19-10-7-15(12-23-19)17-9-8-16(11-18(17)22)24-21(29)30-13-14-5-3-2-4-6-14/h2-12H,13H2,1H3,(H,24,29)
SMIL FC1=C(C2=CC=C(C3=NN(C)N=N3)N=C2)C=CC(NC(OCC4=CC=CC=C4)=O)=C1
IUPAC navn benzyl (3-fluoro-4-(6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyridin-3-yl)phenyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 404.4
Formel vægt 404.14
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.