Få mere at vide
N-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,tridecafluor-1-octanesulfonamid, TRC
Artikelnummer. 17973655
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17973655 100 mg
17961435 50 mg
17942415 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17973655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD334450100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80475-32-7
Molekylær formel C13 H17 F13 N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 528.33
Synonym 1-Octanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, N-oxide, N-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanesulfonamide, Capstone A, Capstone product A
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctylsulfonylamino) propan-1-aminoxid
SMIL C[N+](C)([O-])CCCNS(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanesulfonamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17F13N2O3S/c1-28(2,29)6-3-5-27-32(30,31)7-4-8(14,15)9(16,17)10(18,19)11(20,21)12(22,23)13(24,25)26/h27H,3-7H2,1-2H3
Formel vægt 528.0752
Procent renhed >95%