Få mere at vide
N,3-Dimethylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6,9H,1-2H3 |
| Formel vægt | 121.0891 |