Få mere at vide
N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine), Mikromol™
Artikelnummer. 30052151
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052151 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052151 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0731.04
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine)
CAS 696-44-6
Analyt- eller komponentnavne N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H11 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tolnaftate Imp. D (EP), N,3-Dimethylaniline, N-Methyl-m-toluidine, Tolnaftate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6,9H,1-2H3
SMIL CNc1cccc(C)c1
IUPAC navn N,3-dimethylaniline
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 121.0891 g/mol