Få mere at vide
N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine), Mikromol™
Beskrivelse
N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine) |
| CAS | 696-44-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H11 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Tolnaftate Imp. D (EP), N,3-Dimethylaniline, N-Methyl-m-toluidine, Tolnaftate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6,9H,1-2H3 |
| SMIL | CNc1cccc(C)c1 |
| IUPAC navn | N,3-dimethylaniline |
| Vis mere |