Få mere at vide
N-[3-(Dimethylamino)propyl] Perfluorhexanesulfonamid (>85%), TRC
Artikelnummer. 30138121
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138121 250 mg
30136827 100 mg
17912675 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138121 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD616080250MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50598-28-2
Molekylær formel C11 H13 F13 N2 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 484.2774
Synonym 1-Hexanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, N-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonamide, N-[3-(Dimethylamino)propyl]perfluoro-1-hexanesulfonamide
IUPAC navn N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexan-1-sulfonamid
SMIL CN(C)CCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3-(Dimethylamino)propyl]perfluoro-1-hexanesulfonamide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13F13N2O2S/c1-26(2)5-3-4-25-29(27,28)11(23,24)9(18,19)7(14,15)6(12,13)8(16,17)10(20,21)22/h25H,3-5H2,1-2H3
Formel vægt 484.049