Få mere at vide
N-[3-(Dimethylamino)propyl]octanamid Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-(Dimethylamino)propyl]octanamide Hydrochloride |
| CAS | 2514724-67-3 |
| Molekylær formel | C13H28N2O•HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-[3-(Dimethylamino)propyl]-octanamide Hydrochloride, N-[3-(Dimethylamino)propyl]caprylamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H28N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-10-13(16)14-11-9-12-15(2)3;/h4-12H2,1-3H3,(H,14,16);1H |
| SMIL | O=C(CCCCCCC)NCCCN(C)C.Cl |
| IUPAC navn | N-(3-(dimethylamino)propyl)octanamid hydrogenklorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.83 |
| Formel vægt | 264.2 |