Få mere at vide
N-[3-(Dimethylamino)propyl] Nonafluoro-1-butanesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-(Dimethylamino)propyl]perfluoro-1-butanesulfonamide |
| CAS | 68555-77-1 |
| Molekylær formel | C9 H13 F9 N2 O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Butanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, N-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonamide, N-[3-(Dimethylamino)propyl]perfluoro-1-butanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13F9N2O2S/c1-20(2)5-3-4-19-23(21,22)9(17,18)7(12,13)6(10,11)8(14,15)16/h19H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.262 |
| Formel vægt | 384.055 |