Få mere at vide
N-(3-(Dimethylamino)propyl)methacrylamide, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31006060
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31006060 1 kg 1kg
31005519 25 g 25g
30988854 500 g 500g
31005509 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31006060 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1424981000g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
(Stabilized with MEHQ)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-(Dimethylamino)propyl)methacrylamide
CAS 5205-93-6
Molekylær formel C9H18N2O
MDL nummer MFCD00038359
Mængde 1 kg
SMIL CC(C(NCCCN(C)C)=O)=C
Molekylvægt (g/mol) 170.25
Procent renhed 95%