Få mere at vide
N-(3-(Dimethylamino)propyl)dodecanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-(Dimethylamino)propyl)dodecanamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H36N2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17(20)18-15-13-16-19(2)3/h4-16H2,1-3H3,(H,18,20) |
| Formel vægt | 284.2828 |