Få mere at vide
N-(3-Dibenzofuranyl)-5-nitro-2-furancarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Dibenzofuranyl)-5-nitro-2-furancarboxamide |
| CAS | 329198-87-0 |
| Molekylær formel | C17 H10 N2 O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-3-Dibenzofuranyl-5-nitro-2-furancarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H10N2O5/c20-17(14-7-8-16(24-14)19(21)22)18-10-5-6-12-11-3-1-2-4-13(11)23-15(12)9-10/h1-9H,(H,18,20) |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1oc(cc1)C(=O)Nc2ccc3c(oc4ccccc34)c2 |
| IUPAC navn | N-dibenzofuran-3-yl-5-nitro-furan-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.27 |
| Formel vægt | 322.059 |