Få mere at vide
N-(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)-Beta-alanine, TRC
Artikelnummer. 30180033
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30180033 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30180033 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42434025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104748-87-0
Molekylær formel C17H17ClN2O4S
Molekylvægt (g/mol) 380.85
Synonym Tianeptine Metabolite MC3;
SMIL CN1c2ccccc2C(NCCC(=O)O)c3ccc(Cl)cc3S1(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)-beta-alanine