Få mere at vide
N-(3-Chloro-4-morpholinophenyl)-N'-hydroxyformimidamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16419237
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16419237 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16419237 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15603
MedChemExpress TS-011 is a selective inhibitor of 20-Hydroxyeicosatetraenoic acid synthesis.
TS-011 is a selective inhibitor of 20-Hydroxyeicosatetraenoic acid synthesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Chloro-4-morpholinophenyl)-N'-hydroxyformimidamide
Fysisk form Solid
CAS 339071-18-0
Farve Light Nude
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H14ClN3O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (977.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC(C=C(/N=C/NO)C=C1)=C1N2CCOCC2
Molekylvægt (g/mol) 255.7
Formel vægt 255.7
Procent renhed 99.08%