Få mere at vide
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]quinazolin-4-amine, Mikromol™
Artikelnummer. 30051867
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051867 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051867 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3563.210025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]quinazolin-4-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]quinazolin-4-amine
CAS 1502829-45-9
Analyt- eller komponentnavne N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]quinazolin-4-amine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29 H37 Cl F N5 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]-4-quinazolinamine, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]quinazolin-4-amine
InChI formel InChI=1S/C29H37ClFN5O4/c1-37-27-20-26-23(19-28(27)40-13-3-7-35-11-16-39-17-12-35)29(33-21-32-26)36(22-4-5-25(31)24(30)18-22)8-2-6-34-9-14-38-15-10-34/h4-5,18-21H,2-3,6-17H2,1H3
SMIL COc1cc2ncnc(N(CCCN3CCOCC3)c4ccc(F)c(Cl)c4)c2cc1OCCCN5CCOCC5
IUPAC navn N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)-N-(3-morpholin-4-ylpropyl)quinazolin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 574.087
Mængde 25 mg
Formel vægt 573.252 g/mol