Få mere at vide
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]quinazolin-4-amine, Mikromol™
Beskrivelse
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]quinazolin-4-amine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]quinazolin-4-amine |
| CAS | 1502829-45-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]quinazolin-4-amine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C29 H37 Cl F N5 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]-4-quinazolinamine, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]-N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]quinazolin-4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C29H37ClFN5O4/c1-37-27-20-26-23(19-28(27)40-13-3-7-35-11-16-39-17-12-35)29(33-21-32-26)36(22-4-5-25(31)24(30)18-22)8-2-6-34-9-14-38-15-10-34/h4-5,18-21H,2-3,6-17H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc2ncnc(N(CCCN3CCOCC3)c4ccc(F)c(Cl)c4)c2cc1OCCCN5CCOCC5 |
| IUPAC navn | N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)-N-(3-morpholin-4-ylpropyl)quinazolin-4-amine |
| Vis mere |