Få mere at vide
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amin, Mikromol™
Artikelnummer. 30049443
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049443 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049443 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3563.150025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-(3-klor-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
CAS 153437-78-6
Analyt- eller komponentnavne O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16H13ClFN3O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
InChI formel InChI=1S/C16H13ClFN3O2/c1-22-14-6-10-13(7-15(14)23-2)19-8-20-16(10)21-9-3-4-12(18)11(17)5-9/h3-8H,1-2H3,(H,19,20,21)
SMIL COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OC
IUPAC navn N-(3-chlor-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 333.74
Mængde 25 mg
Formel vægt 333,068 g/mol