Få mere at vide
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyanoacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyanoacetamide |
| CAS | 219529-31-4 |
| Molekylær formel | C9H6ClFN2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyano-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClFN2O/c10-7-5-6(1-2-8(7)11)13-9(14)3-4-12/h1-2,5H,3H2,(H,13,14) |
| SMIL | Fc1ccc(NC(=O)CC#N)cc1Cl |
| IUPAC navn | N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-2-cyanoacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.61 |
| Formel vægt | 212.0153 |