missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyanoacetamide, TRC

Artikelnummer. 30349065
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349065 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC366380500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyanoacetamide
CAS 219529-31-4
Molekylær formel C9H6ClFN2O
Mængde 500 mg
Synonym N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyano-acetamide
InChI formel InChI=1S/C9H6ClFN2O/c10-7-5-6(1-2-8(7)11)13-9(14)3-4-12/h1-2,5H,3H2,(H,13,14)
SMIL Fc1ccc(NC(=O)CC#N)cc1Cl
IUPAC navn N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-2-cyanoacetamide
Molekylvægt (g/mol) 212.61
Formel vægt 212.0153
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.