Få mere at vide
N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine Hydrochloride |
| CAS | 851684-46-3 |
| Molekylær formel | C21H15Cl2FIN3O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodo-4-quinazolinamine Monohydrochloride, 6-Iodo-4-[3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)anilino]quinazoline Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H14ClFIN3O.ClH/c22-18-10-16(5-7-20(18)28-11-13-2-1-3-14(23)8-13)27-21-17-9-15(24)4-6-19(17)25-12-26-21;/h1-10,12H,11H2,(H,25,26,27);1H |
| SMIL | Fc1cccc(COc2ccc(Nc3ncnc4ccc(I)cc34)cc2Cl)c1 |
| IUPAC navn | N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 542.17 |