missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(3-Carboxy-1-oxopropyl)glycylglycyl-N-(4-nitrophenyl)-L-phenylalaninamide, TRC

Artikelnummer. 30353460
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353460 10 mg
30354175 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353460 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC43286010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68982-90-1
Molekylær formel C23H25N5O8
Molekylvægt (g/mol) 499.47
Synonym (S)-4-((2-((2-((1-((4-Nitrophenyl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)amino)-2-oxoethyl)amino)-2-oxoethyl)amino)-4-oxobutanoic Acid, Chymotrypsin Substrate I, Colorimetric
IUPAC navn 4-[[2-[[2-[[(2S)-1-(4-nitroanilino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-2-oxoethyl]amino]-2-oxoethyl]amino]-4-oxobutanoic acid
SMIL OC(=O)CCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(3-Carboxy-1-oxopropyl)glycylglycyl-N-(4-nitrophenyl)-L-phenylalaninamide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H25N5O8/c29-19(10-11-22(32)33)24-13-20(30)25-14-21(31)27-18(12-15-4-2-1-3-5-15)23(34)26-16-6-8-17(9-7-16)28(35)36/h1-9,18H,10-14H2,(H,24,29)(H,25,30)(H,26,34)(H,27,31)(H,32,33)/t18-/m0/s1
Formel vægt 499.1703
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.