Få mere at vide
N-(3-Carbamimidamido-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17972806
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17972806 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17972806 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3566.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(3-Carbamimidamido-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Carbamimidamido-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide
CAS 581076-65-5
Analyt- eller komponentnavne N-(3-Carbamimidamido-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H28 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzamide, N-[3-[(aminoiminomethyl)amino]-4-methylphenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, -[2-Methyl-5-[[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoyl]amino]phenyl]guanidine, Imatinib Imp. B (EP), N-(3-carbamimidamido-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide, Imatinib Mesilate Impurity B, Imatinib Impurity B
InChI formel InChI=1S/C21H28N6O/c1-15-3-8-18(13-19(15)25-21(22)23)24-20(28)17-6-4-16(5-7-17)14-27-11-9-26(2)10-12-27/h3-8,13H,9-12,14H2,1-2H3,(H,24,28)(H4,22,23,25)
SMIL CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(NC(=N)N)c3)CC1
IUPAC navn N-(3-carbamimidamido-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 380.49
Mængde 25 mg
Formel vægt 380.2325 g/mol