Få mere at vide
N-(3-Carbamimidamido-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-(3-Carbamimidamido-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Carbamimidamido-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide |
| CAS | 581076-65-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(3-Carbamimidamido-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H28 N6 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzamide, N-[3-[(aminoiminomethyl)amino]-4-methylphenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, -[2-Methyl-5-[[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoyl]amino]phenyl]guanidine, Imatinib Imp. B (EP), N-(3-carbamimidamido-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide, Imatinib Mesilate Impurity B, Imatinib Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N6O/c1-15-3-8-18(13-19(15)25-21(22)23)24-20(28)17-6-4-16(5-7-17)14-27-11-9-26(2)10-12-27/h3-8,13H,9-12,14H2,1-2H3,(H,24,28)(H4,22,23,25) |
| SMIL | CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(NC(=N)N)c3)CC1 |
| IUPAC navn | N-(3-carbamimidamido-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide |
| Vis mere |