missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(3-Butenyl) Noroxymorphone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-butenyl)-noroxymorphone Hydrochloride |
| CAS | 131670-05-8 |
| Molekylær formel | C20 H23 N O4 . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (5α)-17-(3-Buten-1-yl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one Hydrochloride, 17-(3-Butenyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one Hydrochloride, 17-But-3-enyl-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c1-2-3-9-21-10-8-19-16-12-4-5-13(22)17(16)25-18(19)14(23)6-7-20(19,24)15(21)11-12;/h2,4-5,15,18,22,24H,1,3,6-11H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CCC=C)CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O |
| IUPAC navn | (4R,4aS,7aR,12bS)-3-but-3-enyl-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.86 |
| Formel vægt | 377.1394 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?