Få mere at vide
N-(3-bromopropyl)phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30341049
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30341049 25 g
1 options
Artikelnummer. 30341049 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68863625G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Bromopropyl)phthalimide
CAS 5460-29-7
Molekylær formel C11H10BrNO2
Mængde 25 g
Synonym 2-(3-Bromopropyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (3-Bromopropyl)phthalimide, (γ-Bromopropyl)phthalimide, 1-Phthalimido-3-bromopropane, 2-(3-Bromopropyl)-1H-isoindol-1,3(2H)-dione, 2-(3-Bromopropyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1,3-dione, 2-(3-Bromopropyl)isoindole-1,3-dione, 2-(3-Bromopropyl)isoindoline-1,3-dione, 3-(Phthalimido)propyl bromide, 3-Bromo-N-phthaloylpropylamine, N-(3-Bromopropyl)benzimidazole, NSC 24937, NSC 25170
InChI formel InChI=1S/C11H10BrNO2/c12-6-3-7-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2
SMIL BrCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-(3-bromopropyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 268.11