Få mere at vide
N-(3-bromopropyl)phthalimid, 98%
Artikelnummer. 11477427
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477427 500 g 500g
11457427 25 g 25g
11467427 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15587.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 5460-29-7 | C11H10BrNO2 | 268,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5460-29-7
Molekylær formel C11H10BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 268.11
MDL nummer MFCD00005904
InChI nøgle VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-bromopropyl phthalimide, 2-3-bromopropyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-3-bromopropane, 3-bromopropylphthalimide, n-3-bromopropylphthalimide, gamma-bromopropylphthalimide, 2-3-bromopropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, phthalimide, n-3-bromopropyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl
PubChem CID 21611
IUPAC navn 2-(3-brompropyl)isoindol-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Smeltepunkt 72 °C til 75 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Beilstein 157547
Formel vægt 268.12
Procent renhed 98%