Få mere at vide
N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzamide |
| CAS | 1205540-16-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H17 Br F3 N5 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzamide, N-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide, N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H17BrF3N5O/c1-14-4-5-15(22(34)31-19-11-17(24(26,27)28)10-18(25)12-19)9-21(14)33-23-30-8-6-20(32-23)16-3-2-7-29-13-16/h2-13H,1H3,(H,31,34)(H,30,32,33) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)C(=O)Nc4cc(Br)cc(c4)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | N-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]benzamide |
| Vis mere |