Få mere at vide
N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17994006
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17994006 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17994006 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3374.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzamide
CAS 1205540-16-4
Analyt- eller komponentnavne N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H17 Br F3 N5 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzamide, N-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide, N-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide
InChI formel InChI=1S/C24H17BrF3N5O/c1-14-4-5-15(22(34)31-19-11-17(24(26,27)28)10-18(25)12-19)9-21(14)33-23-30-8-6-20(32-23)16-3-2-7-29-13-16/h2-13H,1H3,(H,31,34)(H,30,32,33)
SMIL Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)C(=O)Nc4cc(Br)cc(c4)C(F)(F)F
IUPAC navn N-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 528.3239
Mængde 25 mg
Formel vægt 527.0569 g/mol