Få mere at vide
(+/-)-N-3-Benzylnirvanol, TRC
Artikelnummer. 30133027
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133027 50 mg
30004964 10 mg
30007094 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133027 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28577050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93879-40-4
Molekylær formel C18 H18 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 294.35
IUPAC navn 3-benzyl-5-ethyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dione
SMIL CCC1(NC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-N-3-Benzylnirvanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18N2O2/c1-2-18(15-11-7-4-8-12-15)16(21)20(17(22)19-18)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,19,22)
Formel vægt 294.1368
Procent renhed >95%