Få mere at vide
N-(3-Aminopropyl)-N-methylcarbamic Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Aminopropyl)-N-methylcarbamic Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1188263-67-3 |
| Molekylær formel | C9 H18 N2 O2 . H Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (3-Aminopropyl)methylcarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, 2-Methylpropan-2-yl N-(3-Aminopropyl)-N-methylcarbamate Hydrochloride, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)propylamine Hydrochloride, tert-Butyl (3-Aminopropyl)(methyl)carbamate Hydrochloride, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)-N-(methyl)carbamate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O2.ClH/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-5-6-10;/h6-7,10H2,1-4H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C[C]CN)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(3-aminopropyl)-N-methylcarbamate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.712 |
| Formel vægt | 222.114 |