Få mere at vide
N-(3-aminopropyl)imidazol, 98%
Artikelnummer. 10584721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10584721 50 g Glasflaske 50g
10439671 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10584721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351940500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5036-48-6 | C6H11N3 | 125,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5036-48-6
Molekylær formel C6H11N3
Molekylvægt (g/mol) 125.18
MDL nummer MFCD00009819
InChI nøgle KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine
PubChem CID 78736
IUPAC navn 3-imidazol-1-ylpropan-1-amin
SMIL NCCCN1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Aminopropyl)imidazole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -68,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0620g/mL
Kogepunkt 296,0 °C
Flammepunkt 154 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5175 til 1,5195
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 1.062
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar.
Formel vægt 125.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(3-Aminopropyl)imidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.