Få mere at vide
N-(3-aminopropyl-d6)-1,4-butanediamin, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Spermidine-D6 (3-aminopropyl-D6) |
| CAS | 2514812-10-1 |
| Molekylær formel | C7 D6 H13 N3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | N-(3-Aminopropyl-d6)-1,4-butanediamine, Spermidine-d6, N1-(3-Aminopropyl-1,1,2,2,3,3-d6)-1,4-butanediamine |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2/i3D2,5D2,7D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NCCCCN |
| IUPAC navn | N'-(3-amino-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropyl)butan-1,4-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.2828 |
| Formel vægt | 151.1956 g/mol |
| Vis mere |