missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(3-Aminopropyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30315507
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315507 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315507 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62830010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(3-Aminopropyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide, Hydroch
CAS 210049-20-0
Molekylær formel C13 H15 Cl N2 O2 S . Cl H
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15ClN2O2S.ClH/c14-12-6-1-5-11-10(12)4-2-7-13(11)19(17,18)16-9-3-8-15;/h1-2,4-7,16H,3,8-9,15H2;1H
SMIL Cl.NCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
IUPAC navn N-(3-aminopropyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 335.25
Formel vægt 334.031
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.